Principaux documents
G2528
Glass strips
For thick section (Histology) knives
1 PKG
78.40 CHF
78.40 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Changer de vue
1 PKG
78.40 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
MA.01
78.40 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Description
Pre-washed and ready to use
Conditionnement
pkg of 12 strips
Taille
8 in. (203 mm) × 1 1/2 in. (38 mm) × 1/4 in. (6 mm)
Catégories apparentées
Description générale
Specially formulated for microtomy knife making.