F8763
Flunitrazepam solution
drug standard, 1.0 mg/mL in methanol
About This Item
Qualité
drug standard
Essai
≥98%
drug control
Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Concentration
1.0 mg/mL in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN(C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1C(C2=CC=CC=C2F)=NC3)C3=O
InChI
1S/C16H12FN3O3/c1-19-14-7-6-10(20(22)23)8-12(14)16(18-9-15(19)21)11-4-2-3-5-13(11)17/h2-8H,9H2,1H3
Clé InChI
PPTYJKAXVCCBDU-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
Application
Produit comparable
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup