F8053
Anti-FADD antibody, Mouse monoclonal
clone FD19, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Fas Associated Death Domain
577.00 CHF
Date d'expédition estimée le26 mai 2025
About This Item
577.00 CHF
Date d'expédition estimée le26 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
FD19, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~28 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total cell extracts of A431 cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FADD(8772)
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable