F7558
FSL-Tyr1
≥90% (TLC)
Synonyme(s) :
FSL-Tyr1(forY)-SC2-L1
Produits recommandés
Application
Autres remarques
- functional component (F)
- spacer (S)
- diacyl lipid (L)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable