Principaux documents
EPM1324-9909
Slide-Out Platform for Eppendorf® New Brunswick I26/I26R Incubator Shaker
for 2 L Erlenmeyer flasks, dedicated, non-Interchangeable, aluminum
1 EA
1 410.00 CHF
1 410.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 EA
1 410.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.73
1 410.00 CHF
Check Cart for Availability
Matériaux
aluminum
Caractéristiques
dedicated
for 2 L Erlenmeyer flasks
non-Interchangeable
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® M1324-9909 (NA)
Taille
76 cm × 46 cm
Capacité
(12 x 2 L Erlenmeyer flasks)
Catégories apparentées
Description générale
Slide-Out platform for Eppendorf New Brunswick I26 and I26 R incubated shaker.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG