EPM1324-9907
Slide-Out Platform for Eppendorf® New Brunswick™ I26/I26R Incubator Shaker
for 500 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, non-Interchangeable, aluminum
1 580.00 CHF
Date d'expédition estimée le12 avril 2025
About This Item
1 580.00 CHF
Date d'expédition estimée le12 avril 2025
Matériaux
aluminum
Caractéristiques
dedicated
for 500 mL Erlenmeyer flasks
non-Interchangeable
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® M1324-9907 (NA)
Taille
76 cm × 46 cm
Capacité
(24 x 500 mL Erlenmeyer flasks)