EPM1231-9939
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 3100 Water Bath Shaker
holds 2 half-size flask platforms or 4 racks, interchangeable
285.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 avril 2025
About This Item
285.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 avril 2025
Matériaux
stainless steel
Caractéristiques
holds 2 half-size flask platforms or 4 racks
interchangeable
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® M1231-9939 (NA)