Principaux documents
EPAG-21-00
Utility Tray
for Eppendorf® Brunswick Innova® 2350 shaker, with non-skid rubber surface
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.73
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
with non-skid rubber surface
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® AG-21-00 (Global)
Description générale
Platform for Eppendorf New Brunswick Innova 2000 Platform Shaker to hold 10 mL Erlenmeyer flasks in dedicated aluminum clips.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 