Principaux documents
EP6001061510
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 8 x 127 mm/5 in boxes, (4 x 2) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Code UNSPSC :
41122806
Nomenclature NACRES :
NB.12
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
stainless steel
Caractéristiques
(4 x 2) configuration
Holds 8 x 127 mm/5 in boxes
max. box number per rack: 4 (2 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 6001061510 (Global)
Technique(s)
cryopreservation: suitable
P × l × H
290 mm (11.4 in.) × 142 mm (5.6 in.) × 274 mm (10.8 in.)
Description générale
for ULT freezer: Innova U101 (max. 6 racks)for ULT freezer: Innova U101 (max. 24 boxes)
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG