EP5920741004
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
Holds 750 mL flat bottom bottles, pack of 2
351.00 CHF
About This Item
351.00 CHF
Produits recommandés
Caractéristiques
Holds 750 mL flat bottom bottles
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5920741004 (Global)
Paramètres
4,079 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
166 mm
Diamètre
104 mm
Compatibilité
for use with Universal-Large bucket