EP5895180000
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
S-4x400, incl. 4 x 400 mL round buckets
3 340.00 CHF
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
3 340.00 CHF
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Produits recommandés
Caractéristiques
to hold 0.2 mL to 400 mL tubes and bottles
S-4x400, incl. 4 x 400 mL round buckets
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5895180000
Paramètres
51,000 max. RCF (5,263 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5910R