EP5825743008
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 20 x 9 mL round-bottom tubes, pack of 2
369.00 CHF
About This Item
369.00 CHF
Produits recommandés
Matériaux
round bottom
Caractéristiques
capacity 20 x 9 mL round-bottom tubes
for use with aerosol-tight lid
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5825743008 (Global)
Paramètres
3,044 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
111 mm
Diamètre
17.5 mm
Compatibilité
for use with 750 mL round bucket