Principaux documents
EP5810751004
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
holds 16 x 1.5-2 mL tubes, set of 2 pieces
2 EA
190.00 CHF
190.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Changer de vue
2 EA
190.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
190.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Caractéristiques
holds 16 x 1.5-2 mL tubes
Conditionnement
set of 2 pieces
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5810751004
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 250 mL reactangular bucket
Description générale
Tube adapter for Eppendorf 250 mL rectangular bucket.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG