Principaux documents
EP5804751000
Eppendorf® Adapter For 100 mL Rectangular Bucket
holds standard, Vacutainer,Falcon and micro test tubes 1.5-2 mL, pack of 2 ea
2 EA
169.00 CHF
169.00 CHF
Date d'expédition estimée le27 avril 2025
Changer de vue
2 EA
169.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
169.00 CHF
Date d'expédition estimée le27 avril 2025
Caractéristiques
holds standard, Vacutainer,Falcon and micro test tubes 1.5-2 mL
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5804751000
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 100 mL retangular bucket
Description générale
Tube adapters for use with Eppendorf 100 mL rectangular bucket.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG