EP5702747009
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-45-18-17 Cryo, without lid
579.00 CHF
About This Item
579.00 CHF
Produits recommandés
Caractéristiques
to hold 18 x tubes with screw cap (max o.d. 17 mm)
F-45-18-17 Cryo, without lid
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5702747009
Paramètres
4,400 max. RCF (1,970 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH