Documents
EP5702741000
Eppendorf® 20 Rubber Mats
for use with 5702 737.003, pack of 20 ea
Synonyme(s) :
Rubber Mat for Eppendorf® A-4-38 Rotor
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
Holds 7 mL tubes
Conditionnement
pack of 20 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5702741000
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 5702 737.003
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG