Principaux documents
EP5452727007
Eppendorf® Rotor F-55-16-5-PCR
incl. rotor lid
1 EA
347.00 CHF
347.00 CHF
Date d'expédition estimée le06 mai 2025
Changer de vue
1 EA
347.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
347.00 CHF
Date d'expédition estimée le06 mai 2025
Caractéristiques
to hold 2 x PCR strips
incl. rotor lid
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5452727007
Technique(s)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models MiniSpin/MiniSpin Plus
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG