EP5424706002
Eppendorf® Rotor F-45-18-11-Kit
incl.lid
641.00 CHF
About This Item
641.00 CHF
Produits recommandés
Caractéristiques
to hold 18 x 1.5/2.0 mL tubes
to hold 18 x spin columns
incl.lid
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5424706002
Paramètres
15,000 max. RCF (18,111 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5424/5424R