Documents
EP022654101
Lid for Eppendorf® FA-45-24-11-HS Rotor
aerosol-tight, FA-45-24-11-HS, 5430/5430R, aluminum, PTFE-coated
About This Item
Code UNSPSC :
41103913
Matériaux
PTFE-coated
aluminum
Caractéristiques
aerosol-tight
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022654101
Compatibilité
5430/5430R
FA-45-24-11-HS
Description générale
Rotor lid for FA-45-24-11-HS, aerosol-tight, aluminum, PTFE coated, for Centrifuge 5430/5430R
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG