EP022653121
Rotor for Eppendorf® 5424/5424R Centrifuges
strip rotor, F-45-64-5-PCR, non aerosol tigh, to hold, 4 x 8 tube PCR strips
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
to hold 4 x 8 tube PCR strips
strip rotor, F-45-64-5-PCR, non aerosol tigh
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022653121 (North America)
Paramètres
15,000 max. RCF (18,615 xg)
Technique(s)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5424/5424R