Principaux documents
EP0113005106
Eppendorf® Rotor Key
Synonyme(s) :
Centrifuge Rotor Key
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.15
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0113005106
Description générale
rotor key
Application
CENTRIFUGATION
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG