Principaux documents
EP0030119835
Eppendorf® Tube Rack for 5.0, 15 and 50 mL Tube
Holds 12 x 5-15 mL tubes, pkg of 2 pieces, white, autoclavable
2 EA
56.70 CHF
1 PKG
56.70 CHF
56.70 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
2 EA
56.70 CHF
1 PKG
56.70 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.12
56.70 CHF
Check Cart for Availability
Matériaux
polypropylene
white
Caractéristiques
autoclavable
Holds 12 x 5-15 mL tubes
Conditionnement
pkg of 2 pieces
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 30119835
Couleur
white
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG