Principaux documents
EMU219541
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse NR2E1
20 μG
239.00 CHF
50 μG
428.00 CHF
239.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Changer de vue
20 μG
239.00 CHF
50 μG
428.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51
239.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Forme
lyophilized
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
GATGCCTTTCAGAAAACTCTGGTTTCTAATAAAGCCTCAAATGCATACATACACCTCCCCCCACCCTGTACCCCCCACCCCCACACACCATCCTATACTCTCAAGCTGCTCCTTGGGTATGAATCTATACTTATGGAAATATAGAAACAAACAGTTTTAAATAGCTGCTGTACTTTTCACGTTTTGATTTATTAGGTACTAGCCCGAGGGGGGAAATTCAGCACTGGCTTAGCATAGGATGAGTCAAACTTCTCTTGTACAAAGTGAATTAACTGATTTGTGAAGTTAAAAGGTTGTACTCATTGTATTTACAAAGA
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... NR2E1(21907)
Description générale
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informations légales
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable