EMU196321
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ensmusg00000056699
249.00 CHF
Date d'expédition estimée le26 mai 2025
About This Item
249.00 CHF
Date d'expédition estimée le26 mai 2025
Description
Powered by Eupheria Biotech
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
CTTCCGCTTACCAGGCATGTCCGCTGGCTTCCAGCTATTGGAAAAGGTTCTCTCTCCATCTTCTCAGACTGTAGACTGTACATTGCTCTTTCTTTGAAGCAATCTAAGCAACCACCCTGCAATGGTAGCTGGTTGAGGCATAGCCTGAAGGGGTCCCTGGGGTGTCAACCAATGACACTTTGACAGAACTTCTAACATCGGACATTGAGCCTTTTAAAATGGCTTAAGTCTTAGCTACAGGCAGTGCAATGCGTCATAAGACACCTCCTGAGCTTGAAGCCTGGAGCCTGATAAAGCACATTTATTTCAACATGGGCGAGGGTGGTGATGTGACCCATAGGTGTTGTAAGTCTCATGGCTACACCATGCTCGTCTCTCACCCCTCGAGATCTGAGTCTGCTGTCCACAGTCATCCATATCATAGCCTCGGATTTTGGTCGGAGGATAGTGACCTATCTATGGATAGTGGCTAATTGCACAGGTACAACTTCTATGACCTACCTCGCGTAC
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable