Principaux documents
EMU078121
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Slc30a1
20 μG
249.00 CHF
50 μG
443.00 CHF
249.00 CHF
Date d'expédition estimée le08 mai 2025
Changer de vue
20 μG
249.00 CHF
50 μG
443.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51
249.00 CHF
Date d'expédition estimée le08 mai 2025
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
GGTGAAAGAGCTTCGAGACGTTGACGGCGTTGAGGAAGTCCATGAGCTACATGTCTGGCAGCTGGCGGGAAGCAGGATCATCGCCACTGCCCACATAAAATGTGAGGACCCCGCTTCCTACATGCAGGTGGCCAAGACCATTAAAGATGTCTTTCATAATCATGGAATCCACGCTACCACCATCCAGCCTGAATTCGCTAGCGTCGGCTCTAAGTCAAGTGTGCTCCCGTGTGAGCTCGCCTGCAGAACTCAGTGTGCCCTGAAGCAGTGCTGCGGGACACGGCCACAGGTGCATTCTGGGAAGGATGCAGAGAAGGCGCCAACAGTTAGCATTTCTTGTTTAGAACTCAGTGAGAATCTAGAGAAGAAGGCCAGGAGGACTAAAGCTGAAGGCAGTCTCCCTGCTGTGGTGATAGAGATTAAAAACGTGCCAAACAAACAGCCCGAATCATC
Numéro d'accès Ensembl | souris
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Catégories apparentées
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
EMU011321EMU023831EMU027381
esiRNA cDNA target sequence
GGTGAAAGAGCTTCGAGACGTTGACGGCGTTGAGGAAGTCCATGAGCTACATGTCTGGCAGCTGGCGGGAAGCAGGATCATCGCCACTGCCCACATAAAATGTGAGGACCCCGCTTCCTACATGCAGGTGGCCAAGACCATTAAAGATGTCTTTCATAATCATGGAATCCACGCTACCACCATCCAGCCTGAATTCGCTAGCGTCGGCTCTAAGTCAAGTGTGCTCCCGTGTGAGCTCGCCTGCAGAACTCAGTGTGCCCTGAAGCAGTGCTGCGGGACACGGCCACAGGTGCATTCTGGGAAGGATGCAGAGAAGGCGCCAACAGTTAGCATTTCTTGTTTAGAACTCAGTGAGAATCTAGAGAAGAAGGCCAGGAGGACTAAAGCTGAAGGCAGTCTCCCTGCTGTGGTGATAGAGATTAAAAACGTGCCAAACAAACAGCCCGAATCATC
esiRNA cDNA target sequence
TGTAATTGCCTCTGCCATCATGATGCAAAATTTTGGGTTGATGATAGCAGATCCTATCTGTTCGATTCTTATAGCCATTCTTATAGTTGTAAGTGTTATTCCACTTTTAAGAGAGTCTGTTGGAATATTAATGCAAAGAACTCCTCCCTCGTTGGAAAATACGCTTCCCCAGTGCTATCAGAGGGTGCAACAGTTACAAGGAGTTTACAACTTGCAAGAACAGCACTTCTGGACACTCTGTTCTGATGTTTACGTGGGAACCTTGAAGCTCGTGGTAGCCCCTGATGCTGACGCCAGGTGGATCTTAAGCCAAACGCATAATATTTTTACTCAGGCTGGAGTGAGACAGCTTTATGTACAGATTGACTTTGCGGCAATGTAGTCAAAGGAAGGAAACTGATTGAGGACCAAACTTTCCCAG
esiRNA cDNA target sequence
GCTCACTGGCCTTCTCTTTGTCCAAATCTAAGGTGCTTCAAGAGAAAGGGCAGGGGAGGTTGGCTATCAGGTGCCCCTGTCCTCCCTCCCTACCCTTCTCAATTGGTGGGAAATAGAAAGAAGTGGAGAAGGGAAGTAGTGAGGACCAAAGAGTTCTCTTAGAGATAGGGATGGGACATTTGGACTATGAATAATGAGATGGAAGTGGGCAGAGAAGAGGCTAGCCCCAGACCCAAAGAATAAGAGATAAGCGAAGTTACTACAGACGTGGTCAGGGACATTAGAAGGAGGCAGACTGCTACAGTCAGAGGCCAGGCAGTACATCTCAGAGACAAGCTGACAGAAGAACTGAGAGTTAGGCATCCAGCCTCTTTGCGATAAAGATACAGAGGCTGTAAGTCAAAGCCAGTATCCTGTTGGTTCTAGCCCATCTCACCACTCTGATGGCTG
esiRNA cDNA target sequence
CAAAGCCATGCCCTACAGATTATTGCTTGGATTAGAATATGCTCTACTTGTTTGGTGGACTCCTAAAGTAGAGCATCAAGGAGGATTCCCTCTATATTACTATATTATAGTGCTGCTGAGTTATGCATTACATCAGGTCACTCTGTACAGCATGTATGTGTCGATAATGGCTTTCAATGCCAAGGTCAGTGATCCTCTTATTGGGGGAACATACATGACCCTTTTAAACACTGTGTCTAATCTGGGAGGAAACTGGCCTTCTACAGTGGCTCTTTGGCTAGTGGATCCCCTCACAGTGAAGGAATGTGTAGGAGCTTCAAACCAGAATTGTCGGACACCTGATGCTATCGAACTTTGCAAAAAACTTGGAGGCTCGTGTGTTACAGCTCTGGATGGTTACTATGTGGAATCCATTATCTGTGTTCTCATTGGATTTGGTTGGTGGTTCTTTCTTGGTCC
Gene Information
mouse ... SLC30A1(22782), Slc30a1(22782)
Gene Information
mouse ... SLC30A7(66500), Slc30a7(66500)
Gene Information
mouse ... SLC39A1(30791), Slc39a1(30791)
Gene Information
mouse ... SLC33A1(11416), Slc33a1(11416)
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000037434
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000054414
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000052310
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000027822
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_009579
NCBI accession no.
NM_023214
NCBI accession no.
NM_013901
NCBI accession no.
NP_056543
Description générale
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informations légales
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable