EHU154001
MISSION® esiRNA
targeting human SLC2A4
249.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
About This Item
249.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Description
Powered by Eupheria Biotech
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
CTGGACGAGCAACTTCATCATTGGCATGGGTTTCCAGTATGTTGCGGAGGCTATGGGGCCCTACGTCTTCCTTCTATTTGCGGTCCTCCTGCTGGGCTTCTTCATCTTCACCTTCTTAAGAGTACCTGAAACTCGAGGCCGGACGTTTGACCAGATCTCAGCTGCCTTCCACCGGACACCCTCTCTTTTAGAGCAGGAGGTGAAACCCAGCACAGAACTTGAGTATTTAGGGCCAGATGAGAACGACTGAGGGGCCAGGCAGGGGTGGGAGAGCCAGCTCTCTCTACCCGGCCCAGAGACCCCTTCCTTTCCTCTGCAGCACTTTAACCCTCTCTTCCCTATTATTTCCGGGTGGAAAAGAATCCCTGCAGCCTGGTAGAATTGGGAAGCTGGGGGAAGGGTGGTCTGAGCACCCCCTCATTCCCCTCGTGTGACTCT
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SLC2A4(6517) , SLC2A4(6517)
Description générale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable