EHU130891
MISSION® esiRNA
targeting human TUG1
About This Item
Produits recommandés
Description
Powered by Eupheria Biotech
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
CCAAGATGCCAGTTTTTGCTTCTTTGTTAGTTGTCAGCTGCTTTTATCAAATTTCAGGCCATTATCCAACAAACACTATAAAAATGTTTGAACAATTGGATTTCAAACATTTTCGTTTTGTGGAGTGGTGCTCACCAAGTGGTACAGCCCTAAGCAAGTGAACACAAACACATTTAAGTGTATTTTGTCTGATTAGATGTTAGCCAGTTATGCTATTTCATTCAAATGTCTGAAAAAATCAATTGACTATTCCCTTTTCCTAAAGGGCAGAGACAGATAATCTCACTTCCAGAGAAATGACTTGGAGAAAAAAAAGTGTTGGTCTTTTTGCTCTTTTGTAATTAAATCCGGATGTACCTCAAAAGACTTAAGACTGTGGTGATAAGATGCTTTCCTCAGCAGAAAGGAGGGAAAAAAAACAACTGGAACTCAAAGCTTGAAATTCTGTGGCAAAACATGAGATGTCCAGGATTGGAGGTTGAA
Numéro d'accès Ensembl | humain
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TUG1(55000)