Principaux documents
EHU129171
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RNPS1, AC009065.1
About This Item
Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51
Description
Powered by Eupheria Biotech
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
ACACAGCATCCAAACCAACAGCACTTCTGCAGCCGGGGCCCGGCTGGCAGAGGGGTGCTGCCTGCTGCCTGCAAATCCTGCCAGAGTCAAGGGTTTGCTTTCCTACTGGTCTTCCTTTGGCTAGAAAAGTGACAAAACTGAGCTGGGTGGGGTATAAGTTACAGGGGCGAGAGCTTCAGTGGCCTGTTTATCGGGAGGAGTTGG
Numéro d'accès Ensembl | humain
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... RNPS1(10921)