Principaux documents
EHU028571
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human OR13G1
20 μG
249.00 CHF
50 μG
443.00 CHF
249.00 CHF
Date d'expédition estimée le20 avril 2025
Changer de vue
20 μG
249.00 CHF
50 μG
443.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51
249.00 CHF
Date d'expédition estimée le20 avril 2025
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
GCCATTTGTTTCCCTCTTCATTACAGTACTATTATGAACCACCATATGTGTGTAGCCTTGCTCAGCATGGTCATGGCTATTGCAGTCACCAATTCCTGGGTGCACACAGCTCTTATCATGAGGTTGACTTTCTGTGGGCCAAACACCATTGACCACTTCTTCTGTGAGATACCCCCATTGCTGGCTTTGTCCTGTAGCCCTGTAAGAATCAATGAGGTGATGGTGTATGTTGCTGATATTACCCTGGCCATAGGGGACTTTATTCTTACCTGCATCTCCTATGGTTTTATCATTGTTGCTATTCTCCGTATCCGCACAGTAGAAGGCAAGAGGAAGGCCTTCTCAACATGCTCATCTCATCTCACAGTGGTGACCCTTTACTATTCTCCTGTAATCTACACCTATATCCGCCCTGC
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Description générale
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informations légales
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable