EHNC028681
MISSION® esiRNA
targeting human TMED3 (1)
239.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 mai 2025
About This Item
239.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 mai 2025
Forme
lyophilized
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
ACCATTGACTCCCAATCAGCATATGGTAAAAGAGGCCATTAGTGTCCATTGTGACCTCTGCTCCTCCTCTCAGCATCCTCACTACATCCATTTGGACACAGGGGAGGCCTTGACACCAGCTGACAATGAGCCCTTTCCTCAGGGCTCTGGAAAATCTCTACCTTCCCAGGGATTTGTGAAGTTTTCTTTTAGGCAGACAGCTGCC
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TMED3(23423)
Description générale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable