Key Documents
E7773
Sigma-Aldrich
pFLAG-CMV-5c Expression Vector
About This Item
Code UNSPSC :
41106610
Température de stockage
−20°C
Application
For cytoplasmic expression
Informations légales
pFLAG-CMV is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable