E5766
(±)−14,15-Epoxyeicosa-(5Z,8Z,11Z)-trienoic acid
~100 μg/mL in ethanol, ≥98%
Synonyme(s) :
(±)14,15-EpETrE, (±)−14,15-EET
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Concentration
~100 μg/mL in ethanol
Type de lipide
unsaturated FAs
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCC1OC1C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O3/c1-2-3-12-15-18-19(23-18)16-13-10-8-6-4-5-7-9-11-14-17-20(21)22/h4,6-7,9-10,13,18-19H,2-3,5,8,11-12,14-17H2,1H3,(H,21,22)/b6-4-,9-7-,13-10-
Clé InChI
JBSCUHKPLGKXKH-ILYOTBPNSA-N
Conditionnement
Attention
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup - Solvent
Point d'éclair (°C)
14.0 °C - closed cup - Solvent