E3888
[D-Pen2,5]-Enkephalin hydrate
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
DPDPE
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1(C)SSC(C)(C)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(O)cc2)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C30H39N5O7S2/c1-29(2)23(34-25(38)20(31)14-18-10-12-19(36)13-11-18)27(40)32-16-22(37)33-21(15-17-8-6-5-7-9-17)26(39)35-24(28(41)42)30(3,4)44-43-29/h5-13,20-21,23-24,36H,14-16,31H2,1-4H3,(H,32,40)(H,33,37)(H,34,38)(H,35,39)(H,41,42)/t20-,21-,23-,24-/m0/s1
Clé InChI
MCMMCRYPQBNCPH-WMIMKTLMSA-N
Amino Acid Sequence
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable