E1645
Anti-Endothelin antibody produced in rabbit
whole antiserum
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
human, rat, pig
Technique(s)
indirect ELISA: 1:30,000
radioimmunoassay: 1:10,000 using 125I-endothelin-1, human
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EDN1(1906)
rat ... Edn1(24323)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques