E0657
Monoclonal Anti-phospho-Epidermal Growth Factor Receptor (pTyr1068) antibody produced in mouse
clone 338324, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-EGFR, Monoclonal Anti-ERBB, Monoclonal Anti-HER1, Monoclonal Anti-PIG61
296.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
About This Item
296.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
338324, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: 5 μg/mL
western blot: 1 μg/mL
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... EGFR(1956)
Catégories apparentées
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable