D7297
Deoxynucleotide Mix, 25 mM
Molecular Biology Reagent
Synonyme(s) :
25mM dNTP mix, dNTP mix, dNTPs
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
(PCR)
Forme
liquid
Concentration
25 mM
Couleur
colorless
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Purity of each dNTP: Minimum 99%
- Conveniently formulated; 1 μL is used per 50 μL PCR
- Equimolar amounts of each dNTP means less pipetting
- Minimize risk of contamination in PCR
- UltraPure dNTPs can help maximize consistency and yields in critical PCR reactions
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable