D6694
Anti-DSCR1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ADAP78, Anti-Calcipressin 1, Anti-DSC1, Anti-Down Syndrome Candidate Region 1, Anti-MCIP1, Anti-Myocyte-enriched calcineurin-interacting protein 1, Anti-RCAN1, Anti-RCN1, Anti-Regulator of calcineurin 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~26 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
western blot: 2-4 μg/mL using HEK-293T cells expressing human DSCR1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RCAN1(1827)
mouse ... Dscr1(54720)
rat ... Dscr1(266766)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable