D5816
(−)-Depudecin
>95% (HPLC), from microbial
Synonyme(s) :
4,5:8,9-Dianhydro-1,2,6,7,11-pentadeoxy-D-threo-D-ido-undeca-1,6-dienitol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
microbial
Pureté
>95% (HPLC)
Forme
liquid
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@@H](O)[C@@H]1O[C@H]1\C=C\[C@@H]2O[C@H]2[C@H](O)C=C
InChI
1S/C11H16O4/c1-3-7(13)11-9(15-11)5-4-8-10(14-8)6(2)12/h3-13H,1H2,2H3/b5-4+/t6-,7-,8+,9+,10+,11+/m1/s1
Clé InChI
DLVJMFOLJOOWFS-INMLLLKOSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable