45533
Acide 3-indoleacétique
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Heteroauxin, IAA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Pureté
98%
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
165-169 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)
Clé InChI
SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?