D5546
DMEM - low glucose
With sodium bicarbonate and sodium pyruvate, without ʟ-glutamine, sterile liquid, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
DME, Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose, DMEM
About This Item
Produits recommandés
product name
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - low glucose, With 1000 mg/L glucose, and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Composants
NaHCO3: yes
phenol red: yes
glucose: low
HEPES: no
sodium pyruvate: yes
L-glutamine: no
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- human osteosarcoma cells and HeLa cells
- primary human mesenchymal stromal cells (hBMSCs)
- human embryonic kidney cell lines
Reconstitution
Produit(s) apparenté(s)
Souvent commandé avec ce produit
Supplément
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable