Principaux documents
D0252
Sigma-Aldrich
4,6-Diamino-2-hydroxypyrimidine hemisulfate salt
Synonyme(s) :
6-Aminocytosine hemisulfate salt
About This Item
Formule linéaire :
C4H6N4O · 1/2H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Solubilité
aqueous buffer: soluble
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O.Nc1cc(N)nc(O)n1.Nc2cc(N)nc(O)n2
InChI
1S/2C4H6N4O.H2O4S/c2*5-2-1-3(6)8-4(9)7-2;1-5(2,3)4/h2*1H,(H5,5,6,7,8,9);(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
ZLSLDSHQBJEJBG-UHFFFAOYSA-N