D0160
16,16-Dimethylprostaglandin E2
methyl acetate solution
Synonyme(s) :
16,16-Dimethyl-PGE2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
methyl acetate solution
Concentration
10 mg/mL
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Type de lipide
unsaturated FAs
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCC(C)(C)[C@H](O)\C=C\[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C22H36O5/c1-4-5-14-22(2,3)20(25)13-12-17-16(18(23)15-19(17)24)10-8-6-7-9-11-21(26)27/h6,8,12-13,16-17,19-20,24-25H,4-5,7,9-11,14-15H2,1-3H3,(H,26,27)/b8-6-,13-12+/t16-,17-,19-,20-/m1/s1
Clé InChI
QAOBBBBDJSWHMU-WMBBNPMCSA-N
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
8.6 °F
Point d'éclair (°C)
-13 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter