Principaux documents
CLS4870
Réservoirs à réactifs Corning® Costar®
white polystyrene, capacity 50 mL
Synonyme(s) :
Pipette tips for Velocity
5 EA
11.90 CHF
200 EA
343.00 CHF
11.90 CHF
Date d'expédition estimée le02 avril 2025
Changer de vue
5 EA
11.90 CHF
200 EA
343.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121522
Nomenclature NACRES :
NB.13
11.90 CHF
Date d'expédition estimée le02 avril 2025
Matériaux
U-bottom bottom
white polystyrene
Stérilité
sterile
Conditionnement
pkg of 200 ea
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 4870
Capacité
50 mL
Description générale
Les réservoirs à réactif Corning® Costar® jetables permettent de remplir plusieurs fois des pipettes multicanaux. Ces réservoirs sont apyrogènes et exempts de DNases ou RNases contaminantes.
Application
Les réservoirs de réactifs Corning® Costar permettent de transférer des échantillons, des tampons ou des réactifs dans des microplaques pour test ELISA (essai immuno-enzymatique) avec des pipettes multicanaux.
Caractéristiques et avantages
Les réservoirs de réactifs Costar® sont constitués de polystyrène modifié et sont stériles et jetables.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Protocoles
SEC-MS protocol for rapid glycoprofiling of monoclonal antibodies with antibody purification and mass spectrometer calibration.