Principaux documents
CLS4844
Corning® universal fit pipet tips
1-200 μL universal fit bulk packed pipet tips, natural, non-sterile, 1000 tips/bag, 10,000 tips/case
Synonyme(s) :
pipet tips, pipette tips
10000 EA
377.00 CHF
377.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
10000 EA
377.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
eCl@ss :
32079201
Nomenclature NACRES :
NB.01
377.00 CHF
Check Cart for Availability
Matériaux
natural tip
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
Bulk Pack
Conditionnement
bag of 1000
case of 10000
Fabricant/nom de marque
Corning 4844
Gamme de volumes
1-200 μL
Volume
1—200 μL
Description générale
Corning® Universal Fit Pipet Tips
Corning Universal Fit ploypropylene pipet tips are designed to provide a reliable fit with all major brand pipettors and have a bevelled orifice to help ensure fluid delivery. All racked tips are certified RNase/DNase free and nonpyrogenic.
  • Reliable fit with all major brand pipettors
  • Bevelled orifice to help ensure fluid delivery
  • Certified RNase/DNase free and nonpyrogenic
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Contenu apparenté
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.