CLS432107
Corning® Ice Pan, rectangular
midi, capacity 4 L, lime green
Synonyme(s) :
Corning storage container
146.00 CHF
About This Item
146.00 CHF
Produits recommandés
Caractéristiques
midi
Conditionnement
pkg of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 432107
L × l × H
31.1 cm × 22.2 cm × 11.4 cm
Couleur
, lime green
Catégories apparentées
Description générale
- Non-toxic, recyclable ethyl-vinyl acetate (EVA) foam containers for use with ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol slurries.
- Will not sweat, leak or skid on bench.