CLS431085
Inserts de culture cellulaire Corning®
surface area 175 cm2, angled neck, cap (phenolic-style)
Synonyme(s) :
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
396.00 CHF
About This Item
396.00 CHF
Produits recommandés
Matériaux
U-bottom flask
angled neck
cap (phenolic-style)
phenolic cap
polystyrene
rectangular flask
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap
graduations
Conditionnement
case of 50
Fabricant/nom de marque
Corning 431085
Volume maximum
250 mL
Superficie
175 cm2
Volume de travail
35-52.5 mL
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
- Fabriqué à partir de polystyrène vierge, optiquement transparent
- Surfaces traitées pour optimiser l′adhérence cellulaire
- Numéros de lot imprimés pour faciliter la traçabilité
- Test d′intégrité sur 100 % des unités
- Stérilisé par irradiation gamma et certifié apyrogène