CLS3887
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom clear, black polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 25, sterile, lid: no
Synonyme(s) :
96 multiwell plate
1 380.00 CHF
About This Item
1 380.00 CHF
Produits recommandés
Matériaux
black polystyrene
flat bottom clear
round wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid: no
Conditionnement
bag of 25
pkg of 25 inner package
Fabricant/nom de marque
Corning 3887A
Taille
96 wells
P des puits
10.7 mm
Volume des puits
190 μL
Volume de travail par puits
25-125 μL
Couleur
black
Adéquation
suitable for tissue
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface