Principaux documents
CLS3770BC
Corning® CellBIND® 384 well microplate
CellBIND® surface, black polystyrene, flat bottom, sterile, with generic barcode, lid, pack of 20
Synonyme(s) :
384 multiwell plates
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
black plate
black polystyrene
clear bottom
flat bottom
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt
Low Flange
with generic barcode
Conditionnement
case of 100 plates
pack of 20
Fabricant/nom de marque
Corning 3770BC
Taille
384 wells
Volume des puits
112 μL
Volume de travail par puits
25-50 μL
Puits
384 wells
Adéquation
suitable for (cell cuture)
Type de liaison
CellBIND® surface
Caractéristiques et avantages
  • A flat, optically clear well bottom enables direct microscopic examination
  • Low background fluorescence and opaque walls minimize crosstalk between wells and light scattering
  • Wells are identified using individual alphanumeric codes
  • Gamma radiation sterilized and nonpyrogenic
  • Corning® CellBIND® treated surface for better cell attachment
  • Suitable for the bottom and top reading instruments
Informations légales
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.