Principaux documents
CLS354638
Corning® Vented Screw Cap
for use with Falcon® 75cm Flasks, sterile
Synonyme(s) :
Vented Screw Cap
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
Nomenclature NACRES :
NB.13
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PE flask
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 100 ea (10 packs of 10)
Fabricant/nom de marque
Corning 354638
Compatibilité
for use with Falcon® 75cm Flasks
Description générale
Vented Screw Cap for Falcon® 75cm Flasks, Sterile, 10/Pack, 100/Case
Application
Cell Culture
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.