Principaux documents
CLS354541
Corning® BioCoat Collagen I Inserts
pore size 3 μm, PET, size 24 well
Synonyme(s) :
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Code UNSPSC :
41122102
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux:
PET
Taille:
24 well
Type de liaison:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PET
Conditionnement
pkg of 24 ea (2 packs )
Fabricant/nom de marque
Corning 354541
Taille
24 well
Dimension de pores
3 μm
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Informations légales
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable